Merck
840062C
Avanti
16:0-22:6 PS
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine(sodium salt); PS(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H73NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
830.01
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840062C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840062C
stężenie
10 mg/mL (840062C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C44H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(47)55-40(38-53-56(50,51)54-39-41(45)44(48)49)37-52-42(46)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,40-41H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-39,45H2,1-2H3,(H,48,49)(H,50,51);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t40-,41+;/m1./s1
Klucz InChI
LONMFPKAKXIJFJ-ROYAEOKWSA-M
Opis ogólny
16:0-22:6 PS lub 1-palmitoilo-2-dokosaheksaenoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna to glicerofosfolipid posiadający kwas palmitynowy i kwas dokozaheksaenowy przyłączone do pozycji sn-1 i sn-2 szkieletu glicerolu. Fosfolipidem w tym związku jest fosfoseryna, ujemnie naładowany lipid.
Zastosowanie
16:0-22:6 PS lub 1-palmitoilo-2-dokosaheksaenoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(sól sodowa) została użyta jako wzorzec kalibracyjny do analizy lipidomicznej.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840062C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of