Merck
830843P
Avanti
10:0 PA
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonim(y):
PA(10:0/10:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H44O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (830843P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830843P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 830843P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C23H45O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(24)29-19-21(20-30-32(26,27)28)31-23(25)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h21H,3-20H2,1-2H3,(H2,26,27,28);/q;+1/p-1/t21-;/m1./s1
Klucz InChI
YVHWEENUNNUSBE-ZMBIFBSDSA-M
Opis ogólny
Kwas fosfatydowy (PA), niewielki składnik błon biologicznych, jest najprostszym glicerofosfolipidem. Ma szkielet glicerolowy z fosforanem obecnym w pozycji C-3. Pozycje C-1 i C-2 są zestryfikowane kwasami tłuszczowymi.
Zastosowanie
10:0 PA:
  • jako składnik dwuwarstwy lipidowej w celu zbadania, w jaki sposób geometria lipidów działa w rozszczepianiu pęcherzyków białka płaszcza I (COPI)
  • do badania jego wpływu na wewnątrzkomórkowe stężenie Ca2+ ([Ca2+]i) w glejaku szczura C6 i mysich komórkach fibroblastów L2071
  • do aktywacji kinazy białkowej C (PKC)
  • jako bezkomórkowy aktywator we frakcjach błonowych i cytozolowych do testu oksydazy fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADPH)
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) służy jako drugi przekaźnik lipidowy. Może kontrolować kształt błony. Wiadomo, że bierze udział w proliferacji komórek, transporcie pęcherzykowym, organizacji cytoszkieletu i transdukcji sygnału. PA może stymulować ujemną krzywiznę w lamelarnych strukturach lipidowych. Może blokować aktywność enzymatyczną fosfatazy białkowej 1 (PP1).
Opakowanie
30 ml bursztynowa butelka z szeroką szyjką i zakrętką (830843P-500mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (830843P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric M Lewis et al.
The Journal of biological chemistry, 285(5), 2959-2967 (2009-12-02)
NADPH oxidase comprises both cytosolic and membrane-bound subunits, which, when assembled and activated, initiate the transfer of electrons from NADPH to molecular oxygen to form superoxide. This activity, known as the respiratory burst, is extremely important in the innate immune
Seung-Yeol Park et al.
Nature communications, 10(1), 3409-3409 (2019-08-01)
Studies on vesicle formation by the Coat Protein I (COPI) complex have contributed to a basic understanding of how vesicular transport is initiated. Phosphatidic acid (PA) and diacylglycerol (DAG) have been found previously to be required for the fission stage
Yasunori Watanabe et al.
Nature communications, 6, 7922-7922 (2015-08-04)
Eukaryotic cells are compartmentalized into membrane-bounded organelles whose functions rely on lipid trafficking to achieve membrane-specific compositions of lipids. Here we focused on the Ups1-Mdm35 system, which mediates phosphatidic acid (PA) transfer between the outer and inner mitochondrial membranes, and