Kluczowe dokumenty
810331P
Avanti
18:1 Pyrene PE
Avanti Research - A Croda Brand 810331P, powder
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(1-pyrenosulfonyl) (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H89N2O10PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1025.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810331P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810331P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Piren składa się z czterech połączonych pierścieni benzolowych. Jest to cząsteczka apolarna. Fosfatydyloetanoloamina (PE), fosfolipid, występuje obficie w komórkach ssaków. U ssaków 15-25% całkowitego lipidu składa się z PE. Jest wzbogacony w wewnętrzną ulotkę błon i występuje obficie w wewnętrznej błonie mitochondrialnej.
Zastosowanie
Można stosować piren PE 18:1:
  • jako wygaszacz wewnętrznej emisji białka w testach wewnętrznego wygaszania tryptofanu w pobliżu błony
  • do wbudowania w błony pęcherzyków
  • do znakowania pęcherzyków w celu potwierdzenia obecności pęcherzyków hybrydowych w analizie przepływowo-cytometrycznej
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina (PE) może służyć jako chaperon lipidowy, który wspomaga składanie białek błonowych. Odgrywa kluczową rolę w aktywności kompleksów oddechowych. PE uczestniczy również w inicjacji autofagii.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810331P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ethanolamine and phosphatidylethanolamine: partners in health and disease
Patel D and Witt SN
Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2017)
beta-Carotene-Lipid Interactions in Liposomes with Different Lipid Composition
Advances in pharmacognosy and phytomedicine, 14, 293-307 (2011)
Membrane Fluidity Is a Key Modulator of Membrane Binding, Insertion, and Activity of 5-Lipoxygenase
Pande AH, et al.
Biophysical Journal, 88(6), 4084-4094 (2005)
MT1-MMP Binds Membranes by Opposite Tips of Its beta Propeller to Position It for Pericellular Proteolysis
Marcink TC, et al.
Structure, 27(2), 281-292 (2019)
Hybrid, Nanoscale Phospholipid/Block Copolymer Vesicles
Lim SK, et al.
Polymers, 5(3), 1102-1114 (2020)