Kluczowe dokumenty
810288P
Avanti
16:0 TopFluor cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810288P, powder
Synonim(y):
23-(difluorek dipirrometenoboronu)-24-norcholesteryl palmitynian
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H81 BF2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
815.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810288P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810288P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
16:0 10399 Cholesterol zawiera nasycone łańcuchy acylowe. Około 30-40% błony plazmatycznej ssaków składa się z cholesterolu. 10399 ma cząsteczkę zwaną difluorkiem dipirrometenu boru. Ta fluorescencyjna cząsteczka jest kowalencyjnie przyłączona do różnych cząsteczek lipidów.
Zastosowanie
16:0 10399 cholesterolu można wykorzystać do badania jego dyfuzji z analogami fosfolipidów w modelowej błonie w celu zrozumienia dynamiki cholesterolu w nanoskali w biomembranach.
Działania biochem./fizjol.
Cholesterol uczestniczy w różnych procesach sygnalizacyjnych. Pomaga również w kształtowaniu struktury błony molekularnej.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810288P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nanoscale dynamics of cholesterol in the cell membrane
Pinkwart K, et al.
The Journal of biological chemistry, 294(34), 12599-12609 (2019)
Investigation of the biophysical properties of a fluorescently modified ceramide-1-phosphate
Shirey CM, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 200, 32-32 (2016)