Kluczowe dokumenty
810211C
Avanti
C12-NBD Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810211C
Synonim(y):
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo]-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H61N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
659.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810211C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810211C
stężenie
1 mg/mL (810211C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C36H61N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-21-24-33(43)31(29-42)38-34(44)25-22-19-16-13-11-14-17-20-23-28-37-30-26-27-32(41(45)46)36-35(30)39-47-40-36/h21,24,26-27,31,33,37,42-43H,2-20,22-23,25,28-29H2,1H3,(H,38,44)/b24-21+/t31-,33+/m0/s1
Klucz InChI
SNOJCYCOPNIGIK-ULETYAGTSA-N
Zastosowanie
Ceramid C12-NBD jest odpowiedni do jego stosowania:
  • jako substrat do pomiaru aktywności ceramidaz kwasowych, zasadowych i obojętnych
  • w teście aktywności ceramidazy in vitro
  • w teście syntazy fosfoetanoloaminy ceramidu (CPE) w celu określeniaKm i Vmax syntazy sfingomieliny (SMS1, SMS2 i SMSr)
Działania biochem./fizjol.
Ceramid jest jednym z produktów metabolizmu sfingolipidów. Za jego syntezę odpowiadają członkowie rodziny syntaz ceramidowych. Każdy syntetyzowany ceramid różni się długością łańcucha acylowego. Ceramidy posiadają szeroki zakres funkcji, związanych z apoptozą, hamowaniem nowotworów i chemioterapią. Ich działanie jest również związane z chorobami neurodegeneracyjnymi.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810211C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The ATP-binding cassette transporter-2 (ABCA2) overexpression modulates sphingosine levels and transcription of the amyloid precursor protein (APP) gene
Davis W
Current Alzheimer Research, 12(9), 847-859 (2015)
A Critical Role for Ceramide Synthase 2 in Liver Homeostasis I. ALTERATIONS IN LIPID METABOLIC PATHWAYS
Pewzner JY, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(14), 10902-10910 (2010)
All members in the sphingomyelin synthase gene family have ceramide phosphoethanolamine synthase activity
Ding T, et al.
Journal of Lipid Research, 56(3), 537-545 (2015)
Mammalian ceramide synthases
Levy M and Futerman AH
IUBMB Life, 62(5), 347-356 (2010)
Li-Yu Chen et al.
Nature communications, 6, 6030-6030 (2015-01-17)
Turgor pressure plays pivotal roles in the growth and movement of walled cells that make up plants and fungi. However, the molecular mechanisms regulating turgor pressure and the coordination between turgor pressure and cell wall remodelling for cell growth remain