52624-U
Discovery® DPA-6S SPE Tube
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
Synonim(y):
polimerowy amid SPE Cartidge
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene
linia produktu
Discovery®
skład
bed wt., 50 mg
opakowanie
pk of 108
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
1 mL
zanieczyszczenia
<5% Water content
Matryca
polyamide resin base material
grupa aktywna macierzy
amide, poly- phase
wielkość cząstki
50-160 μm
zakres pH
4.5-7.5(surface pH)
gęstość nasypowa
0.2‑0.3 g/mL
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Aqueous or methanolic solutions
- Polyamide Resin: Particle Size: 50-160μm, Surf pH: 4.5-7.5, Density: 0.2-0.3 cm3/g, Water Content: < 5 %
- Used to adsorb polar compounds (-OH groups, esp. phenolic compounds) from aqueous or methanolic solutions under the reversed-phase mechanism through strong hydrogen bonding between compound hydroxyl groups and amide groups of the resin
- Useful for extracting tannins, chlorophyll, humic acid, pharmacologically active terpenoids, flavanoids, gallic acid, catechol A, protocatechuic acid, and phloroglucinol
- Also useful for extracting aromatic carboxylic acids and nitroaromatic compounds
- Irreversibly retains quinones
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.