Kluczowe dokumenty
810173P
Avanti
16:0-06:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand 810173P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosforan (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H54N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
703.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810173P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810173P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas fosfatydowy (PA) jest prostym anionowym fosfolipidem błonowym. Fosfolipid zawiera polarną grupę czołową fosfomonoestru i dwa długie hydrofobowe łańcuchy acylowe. 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo (NBD) PA jest fluorescencyjnym analogiem z 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo (NBD) przyłączonym do kwasu tłuszczowego sn-2 PA.
Zastosowanie
16:0-06:0 NBD PA 1-palmitoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosforan jest odpowiedni do pomiaru transportu substratu poprzez wzrost fluorescencji komórkowej w celu określenia dyskryminacji ATPaz typu 4 P (P4-ATPaza) i ich selekcji substratu glicerofosfolipidowego (GPL) poprzez ukierunkowaną ewolucję flippazy sfingomieliny (SM).
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) ma kluczowe znaczenie dla sygnalizacji wewnątrzkomórkowej związanej z różnymi procesami komórkowymi, w tym z przemieszczaniem się błon i hiperaktywacją plemników. Odgrywa istotną rolę w syntezie lipidów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810173P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphatidic acid binding proteins display differential binding as a function of membrane curvature stress and chemical properties
Putta P, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1858(11), 2709-2716 (2016)
Phosphatidic acid in membrane rearrangements
Zhukovsky MA, et al.
Febs Letters, 593(17), 2428-2451 (2019)
Mikhail A Zhukovsky et al.
FEBS letters, 593(17), 2428-2451 (2019-08-01)
Phosphatidic acid (PA) is the simplest cellular glycerophospholipid characterized by unique biophysical properties: a small headgroup; negative charge; and a phosphomonoester group. Upon interaction with lysine or arginine, PA charge increases from -1 to -2 and this change stabilizes protein-lipid
A Chauhan et al.
Neurochemical research, 25(3), 423-429 (2000-04-13)
Fibrillar amyloid beta-protein (Abeta) is the major protein of amyloid plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease (AD). The mechanism by which normally produced soluble Abeta gets fibrillized in AD is not clear. We studied the effect of
Karen M Henkels et al.
Oncotarget, 7(30), 47002-47017 (2016-06-04)
The intracellular concentration of the mitogen phosphatidic acid (PA) must be maintained at low levels until the need arises for cell proliferation. How temporal and spatial trafficking of PA affects its target proteins in the different cellular compartments is not