Kluczowe dokumenty
810162P
Avanti
14:0-12:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810162P, powder
Synonim(y):
1-myrystoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-[fosforac-(1-glicerol)] (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H68N5O13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
833.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810162P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810162P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
NBD PG to fluorofor posiadający fluorescencyjną etykietę 7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylową (NBD) przyłączoną do fosfatydyloglicerolu (PG). PG jest drugim najobficiej występującym fosfolipidem powierzchniowo czynnym.
Działania biochem./fizjol.
Lipidy znakowane fluorescencyjnie 7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylem (NBD) są wykorzystywane do badania organizacji błon, miceli i odwróconych miceli. Fosfatydyloglicerol (PG) jest zaangażowany w stabilność pęcherzyków płucnych i odgrywa istotną rolę w regulacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810162P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)