Kluczowe dokumenty
800853C
Avanti
1,3-16:1 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,3-16:1 D5 DG, 1,3-di-(9Z-hexadecenoyl)-2-hydroxy-sn- glycerol-d5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H59D5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
569.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
>99% (TLC)
Formularz
solution
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL in chloroform
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (800853C-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)