Kluczowe dokumenty
791281P
Avanti
α-mycolic acid, methoxy cis
powder
Synonim(y):
Kwas cyklopropanoeikozanowy, β-hydroksy-2-[(17S,18S)-17-metoksy-18-metyloheksatriakontylo]-α-tetrakozylo-, (αR,βR,1R,2S)-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C85H168O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1254.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (791281P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791281P
typ lipidu
bacterial lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas mykolowy to długi kwas tłuszczowy występujący w ścianach komórkowych taksonu mycolata, grupy bakterii, do której należy Mycobacterium tuberculosis, czynnik wywołujący gruźlicę.
Kwas α-mykolowy (MA), metoksy cis zawiera 84-88 atomów węgla, podobnie jak inne typy keto i hydroksy MA. Wszystkie typy MA są syntetyzowane z hydroksylowanego związku pośredniego, z metoksy M generowanym przez działanie enzymu metoksylazy.
Działania biochem./fizjol.
Metoksy kwasy mykolowe są antygenowe i są specyficzne dla patogennej klasy prątków. Trzy rodzaje kwasów mykolowych, w tym metoksy-MA, wykazują zróżnicowaną antygenowość w odniesieniu do rozpoznawania przeciwciał.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (791281P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)