Kluczowe dokumenty
780200C
Avanti
16:0 PE MCC
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H86N2O11PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
933.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (780200C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 780200C
stężenie
10 mg/mL (780200C-25mg)
Zastosowanie
advanced drug delivery
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (16:0 PE MCC) is a lipid that comprises phosphoethanolamine linked to two palmitic acid by its phosphate group and to a maleimide moiety through its amino group. The maleimide group is a thiol acceptor and 16:0 PE MCC is a maleimide-based lipidating reagent.
Zastosowanie
16:0 PE MCC (1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide) may be used:
  • in the preparation of liposomes for conjugation with human immune deficiency virus (HIV-1) envelope glycoprotein trimers
  • in the preparation of oligonucleotide-modified vesicles
  • in the functionalization of the flat silicon wafers
  • in lipid vesicle preparation
Działania biochem./fizjol.
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide](1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane (DPPE)-MCC) in functionalized liposomes aids in covalent attachment via the maleimide group. It acts as a vehicle in peptide transport studies.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (780200C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Malin Edvardsson et al.
Analytical chemistry, 81(1), 349-361 (2008-11-28)
A novel setup was recently developed, combining quartz crystal microbalance with dissipation monitoring (QCM-D) and optical reflectometry for measurements on one and the same surface of, for example, biomolecular adlayers and interactions ( Rev. Sci. Instr. 2008 , 79 075107
Xiaoming Zhang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 349(3), 920-924 (2006-09-15)
Human serum albumin (HSA) patterns have been successfully fabricated for the deposition of lipid bilayer, 1,2-dimyristoyl-sglycerophosphate (DMPA), by making use of the micro-contact printing (microCP) technique and liposome fusion. Confocal laser scanning microscopy (CLSM) results indicate that lipid bilayer has
K Gradauer et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 172(3), 872-878 (2013-10-22)
The aim of the present study was the in vivo evaluation of thiomer-coated liposomes for an oral application of peptides. For this purpose, salmon calcitonin was chosen as a model drug and encapsulated within liposomes. Subsequently, the drug loaded liposomes
Sebastian Ols et al.
Cell reports, 30(12), 3964-3971 (2020-03-27)
Although intramuscular (i.m.) administration is the most commonly used route for licensed vaccines, subcutaneous (s.c.) delivery is being explored for several new vaccines under development. Here, we use rhesus macaques, physiologically relevant to humans, to identify the anatomical compartments and