Kluczowe dokumenty
700306P
Avanti
Fosforan geranylu
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Geranyl phosphate ammonium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22NO4P
Masa cząsteczkowa:
251.26
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700306P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)