Merck
700300P
Avanti
Farnesyl pyrophosphate, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
(E,E)-3,7,11-pirofosforan trimetylo-2,6,10-dodekatrien-1-ylu, sól amonowa
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H37N3O7P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.42
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P(OP([NH2+][O-])([O-])=O)(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)[NH2+][O-].[NH4+]
InChI
1S/C15H30N2O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-23-26(22,17-19)24-25(20,21)16-18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12,16-17H2,1-4H3,(H,20,21);1H3/b14-9+,15-11+;
Klucz InChI
VDRMCXLPAVFNBU-NDHHSALASA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700300P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)