Kluczowe dokumenty
700299O
Avanti
Farnesol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
oil
opakowanie
package of 1 × 25 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
Klucz InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700299O-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)