Merck
700223L
Avanti
20:3 Cholestryl-D7 ester
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
eikoza-11,14,17-trienoinian cholesterylo-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H71D7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
682.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
>99% (TLC)
Formularz
solution
opakowanie
package of 1 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (700223L-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)