Merck
700132P
Avanti
3β,7α,25-trihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand 700132P, powder
Synonim(y):
kwas cholest-5-en-26-oinowy, 3β,7α,25-trihydroksy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.64
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700132P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700132P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CCCC(C)(O)C(O)=O)[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C27H44O5/c1-16(6-5-11-27(4,32)24(30)31)19-7-8-20-23-21(10-13-26(19,20)3)25(2)12-9-18(28)14-17(25)15-22(23)29/h15-16,18-23,28-29,32H,5-14H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,18+,19-,20?,21?,22-,23?,25+,26-,27?/m1/s1
Klucz InChI
UOADYMQCTKNNPV-NMRWGJHFSA-N
Opis ogólny
Kwas 3β,7α,25-trihydroksy-5-cholestenowy jest syntetyzowany z kwasu 3β,25-dihydroksy-5-cholestenowego w obecności enzymu 7α-hydroksylazy 25-hydroksycholesterolu (CYP7B1). Jest on również syntetyzowany z 7α,25-dihydroksycholesterolu w wyniku działania enzymu 27-hydroksylazy sterolowej (CYP27A1).
Działania biochem./fizjol.
Kwas 3β,7α,25-trihydroksy-5-cholestenowy jest wykorzystywany w syntezie kwasu 7α,25-dihydroksy-3-oksocholest-4-en-26-oinowego przy użyciu oksydazy cholesterolowej.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700132P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)