Merck
700133P
Avanti
3β,25-OH-7-oxo-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand 700133P, powder
Synonim(y):
Kwas 3β,25-dihydroksy-7-okso-5-cholestenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H42 O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.62
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700133P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700133P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CCCC(C)(O)CO)[C@]4(C)CC3
Klucz InChI
JGEBMCVWDISKRI-MRAVHIDRSA-N
Opis ogólny
Kwas 3β,25-OH-7-okso-5-cholestenowy jest pochodną cholesterolu i oksysterolem pochodzącym z cholesterolu. Synteza CA zachodzi w mitochondriach, a enzym 27-hydroksylaza sterolowa (CYP27A1) katalizuje ten etap.
Działania biochem./fizjol.
Kwas cholestenowy (CA) służy jako ligand dla receptora jądrowego i może być neurotoksyczny lub neuroprotekcyjny w oparciu o jego cechy strukturalne. Wady enzymów katalizujących powstawanie kwasów cholestenowych są związane z zaburzeniami związanymi ze zwyrodnieniem neuronów ruchowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700133P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cholestenoic acid is a prognostic biomarker in acute respiratory distress syndrome.
Jennifer H Madenspacher et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 143(1), 440-442 (2018-10-09)
Peter J Crick et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 195, 105475-105475 (2019-09-22)
While the presence and abundance of the major oxysterols and cholestenoic acids in the circulation is well established, minor cholesterol metabolites may also have biological importance and be of value to investigate. In this study by observing the metabolism of