Kluczowe dokumenty
700106P
Avanti
Ent-25-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Ent-25-hydroksycholesterol (nienaturalny enancjomer)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O2
Masa cząsteczkowa:
402.65
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg ((700106P-1MG))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700106P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)