Y0000571
Clobetasol impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(17R)-4′-Chloro-5′-ethyl-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2′(3′H)-furan]-3,3′-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30ClFO4
Masa cząsteczkowa:
448.95
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clobetasol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Clobetasol impurity J EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)