Kluczowe dokumenty
600450AVT
Avanti
1000 mL Wide Mouth Packer
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Bursztynowa butelka o pojemności 1000 ml z szerokim otworem i zakrętką wyłożoną PTFE
About This Item
Kod UNSPSC:
24122000
NACRES:
NB.17
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
temp. przechowywania
room temp
Opakowanie
Opakowanie 1 butelka 1000 ml (600450-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)