541601G
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
20% (Soy), Avanti Polar Lipids
Synonim(y):
L-α-Phosphatidylcholine, 20% (Soy), (Soy Total Lipid Extract)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Soy PC (20%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Formularz
granular
opakowanie
pkg of 1 × 50 g (541601G-50g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phosphoglycerides
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the preparation of liposomes
- for fluorescence studies
- for in vitro transcription and cell-free synthesis
- for membrane permeabilization, light scattering and electron microscopy studies
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)