Z767751
IKA® C-MAG HS digital IKAMAG™ hot plate magnetic stirrers
model, HS 10, AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
hot plate magnetic stirrers, hot plate stirrers, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Polecane produkty
Materiały
ceramic plate
opis
glass ceramics heating plate
heating rate 5 K/min
temp sensor PT-1000
Właściwości
CSA approved
model HS 10
Protection class according to DIN EN 60529 - IP 21
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 4240401
Parametry
0-6 (speed scale)
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. limit
50-500 °C temp. range
szer. × wys. × śr.
300 mm × 105 mm × 415 mm
płytka szer. × dł.
260 mm × 260 mm
pojemność mieszadła
15 L
moc wyjściowa
1500 W
Opis ogólny
- Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
- Simultaneous digital display of target and actual temperatures via LCD display
- Directly connection for a PT 1000 temperature sensor enable a precise temperature control included in delivery)
- Display of actual temperature value in medium with 0.1 K resolution when using PT 1000 temperature sensor
- 3 operating modes to choose (standard, safe, adjustment protection)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)