Kluczowe dokumenty
Z767719
IKA® C-MAG HS digital IKAMAG hot plate magnetic stirrers
model, HS 4, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
hot plate magnetic stirrers, hot plate stirrers, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
ceramic plate
opis
glass ceramics heating plate
heating rate 2.5 K/min
temp sensor PT-1000
Właściwości
CSA approved
model HS 4
Protection class according to DIN EN 60529 - IP 21
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0004240202
Parametry
0-6 (speed scale)
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. limit
50-500 °C temp. range
szer. × wys. × śr.
150 mm × 105 mm × 260 mm
dł. pręta
30 mm
płytka szer. × dł.
100 mm × 100 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 100 mm × 100 mm
pojemność mieszadła
5 L
moc wyjściowa
250 W
Opis ogólny
Nowe mieszadło magnetyczne z podgrzewaniem i ceramiczną płytą grzewczą, która zapewnia doskonałą odporność chemiczną.
  • Mocny silnik do mieszania objętości do 15 l (H2O)
  • Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury docelowej i rzeczywistej na wyświetlaczu LCD
  • Bezpośrednie podłączenie czujnika temperatury PT 1000 umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury (w zestawie)
  • Wyświetlanie rzeczywistej wartości temperatury w medium z rozdzielczością 0,1 K przy użyciu czujnika temperatury PT 1000
  • 3 tryby pracy do wyboru (standardowy, bezpieczny, ochrona przed regulacją)
  • Stały obwód bezpieczeństwa 550°C
  • Wskaźnik Hot Top >> ostrzeżenie o gorącej powierzchni, aby zapobiec oparzeniom!
  • Cyfrowy wyświetlacz kodów błędów
  • Podwyższony panel sterowania dla ochrony przed wyciekiem cieczy
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z767719-1EA