Z766976
IKA® EuroStar 60 Digital
AC/DC input 110 V AC, US 2-pin plug
Synonim(y):
Mieszadło górne, mieszadło laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 4446001
zakres pomiaru temperatury
-10-350 °C
timing measuring range
1-6000 min
Parametry
0-2000 rpm speed
szer. × wys. × śr.
86 mm × 267 mm × 230 mm
Średnica
0.5-10 mm , chuck range
śr. wewn. wałka
11 mm
pojemność mieszadła
40 L
lepkość
50000 mPa.s
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mieszadło jest wyposażone w interfejs RS 232 i USB do sterowania i dokumentowania wszystkich parametrów. Zintegrowany wyświetlacz trendu momentu obrotowego służy do pomiaru zmian lepkości.
Zainstalowane obwody bezpieczeństwa zapewniają automatyczne odcięcie w warunkach przeciążenia. Ciągłe porównywanie prędkości obrotowej wału z prędkością pożądaną jest utrzymywane, a odchylenia są regulowane automatycznie. Gwarantuje to stałą prędkość nawet przy zmianach lepkości próbki.
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Przelotowe wały mieszadła
- Ochrona przed przeciążeniem
- Krótkotrwałe przeciążenie
- Smukła obudowa
- Cicha praca
- Wyświetlanie kodu błędu
- Dokładność pomiaru temperatury: ±0,5 + tolerancja PT1000 (DIN IEC 751 klasa A) K
- Klasa ochrony wg: DIN EN 60529 IP 40
Cechy i korzyści
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Przepustowe wały mieszadeł
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Krótkotrwałe działanie przeciążeniowe
- Smukła obudowa
- Cicha praca
- Wyświetlanie kodu błędu
- Dokładność pomiaru temperatury: ±0,5 + tolerancja
- PT1000 (DIN IEC 751 klasa A) K
- Klasa ochrony wg: DIN EN 60529 IP 40
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z766976-1EA | 4061834791881 |