Z764272
Briskheat heating tape, fiberglass, grounded
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
Polecane produkty
wejście AC/DC
120 V (AC)
producent / nazwa handlowa
BriskHeat BIH101060LGD
Parametry
0-250 °C temp. range
szer. × dł.
1 in. × 6 ft
Opis ogólny
- Dostarczany z wtyczką kompatybilną z kontrolerem SDC.
- Zewnętrzna osłona z dzianiny z włókna szklanego i podwójnego oplotu
- Wielodrutowy przewód oporowy zapewniający większą trwałość i elastyczność
- Gęstość mocy: 9,6 W/in2 (0,015 W/mm2)
- Wymagany regulator temperatury
- Maksymalna temperatura ekspozycji do 482 °F (250 °C)
- Zawiera wysokotemperaturowe opaski zaciskowe o długości 9 cali (230 mm) ułatwiające instalację
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z764272-1EA | 4061833405703 |