BMSBT4500EUK
Benchmark Orbi-Shaker™ CO2 with remote controller
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
orbital shaker, microplate shaker, carbon dioxide incubator, CO2 incubation, harsh enviroment incubation
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BT4500-E-UK
Parametry
200-1200 rpm speed
płytka szer. × dł.
33 cm × 30 cm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)