Kluczowe dokumenty
Z743970
Ohaus® Navigater balance, NV Series
Model NV4000, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
capacity 4000 g
resolution 1 g
Model NV4000
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30135292
Opis ogólny
Zastosowania
Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, sumowanie, podtrzymanie wyświetlacza
Wyświetlacz
Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
Obsługa
Zasilacz sieciowy (w zestawie) lub 4 baterie AA (brak w zestawie)
Komunikacja
RS232, USB lub Ethernet ze zintegrowanym kablem (dostępne jako akcesoria)
Konstrukcja
Obudowa ABS, obudowa z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, blokada transportowa, wspornik zabezpieczający, przełącznik blokady kalibracji, dwa czujniki bezdotykowe, wskaźnik poziomu z przodu
Cechy konstrukcyjne
Ustawienia komunikacji i drukowania wybierane przez użytkownika, mechaniczne i programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem, automatyczne wyłączanie
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)