Z743894
ART® SoftFit L Reload System
Pure 1000L, size 1000 μL, reload insert, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
About This Item
sterylność
sterile
Właściwości
Pure 1000L
reload insert
opakowanie
pkg of 4X768 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3781-RI
metody
PCR: suitable
rozmiar
1000 μL
pojemność
1000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wieże przeładunkowe są przyjazną dla środowiska opcją pakowania, która zmniejsza ilość odpadów z tworzyw sztucznych i przestrzeń magazynową.
- Kompatybilne z pustymi stojakami SoftFit-L.
- Kolorowe wkładki umożliwiają szybką identyfikację objętości końcówki.
- Wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP i endotoksyny.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743894-4X768EA |