Z743872
ART® Non-Filtered Tip
HLT YELLOW, size 200 μL, racked, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
HLT YELLOW
racked
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3901
metody
PCR: suitable
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Pełny wybór niefiltrowanych i specjalistycznych końcówek zapewnia jakość, wydajność i niezawodność ART.
- Stojaki pozwalają zaoszczędzić czas, oferując szybki i łatwy dostęp do końcówek pipet.
- Przedni zatrzask zamyka się i blokuje, zapewniając bezpieczne przechowywanie.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743872-5X960EA |