Kluczowe dokumenty
Z743767
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
tip design ART 1000L, size 1000 μL, racked, sterile
Synonim(y):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Kod UNSPSC:
41121603
NACRES:
NB.02
sterylność
sterile
Właściwości
racked
tip design ART 1000L
opakowanie
pkg of 4X768 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2779-05
metody
PCR: suitable
rozmiar
1000 μL
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)