Kluczowe dokumenty
Z743736
ART® Low Retention Barrier Tip
ART 200 ERGO-G, size 20 μL, racked, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121603
NACRES:
NB.02
sterylność
sterile
Właściwości
ART 200 ERGO-G
racked
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2330-05
metody
PCR: suitable
rozmiar
20 μL
pojemność
20 μL
Opis ogólny
ART™ Barrier Reload System z końcówkami o niskiej retencji pomaga precyzyjnie i konsekwentnie wykonywać aplikacje. System ten zapewnia zarówno dokładność, jak i ochronę przy jednoczesnym zachowaniu sterylności. Dzięki możliwości układania końcówek w stosy dzięki przesuniętym studzienkom, minimalizuje ilość odpadów i optymalizuje miejsce na stole warsztatowym i w magazynie.
Cechy i korzyści
  • Końcówki ART z barierą o niskiej retencji zapewniają pełną ochronę przed aerozolami i zanieczyszczeniami płynnymi.
  • Końcówki są wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP, inhibitorów PCR i endotoksyn.
  • Możliwość układania końcówek barierowych w stosy umożliwia przechodzenie końcówek przez przesunięte otwory w dolnej wkładce.
  • Prowadnice rękawa blister ułatwiają płynne przenoszenie wkładów końcówek do stojaka.
  • Zewnętrzny rękaw chroni końcówki przed zewnętrznym zanieczyszczeniem podczas uzupełniania wkładów.
  • Opcja pakowania końcówek pomaga zmniejszyć ilość odpadów plastikowych.
  • Sztywna konstrukcja wkładów zapewnia niezawodne ładowanie końcówek.
  • Numer partii i opis są drukowane na każdym wkładzie w celu łatwego śledzenia i identyfikacji.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)