Z743733
ART® Low Retention Barrier Tip
ART 10E, size 100 μL, racked, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
ART 10E
racked
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2065E-05
metody
PCR: suitable
rozmiar
100 μL
pojemność
100 μL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wyjątkowo hydrofobowa powierzchnia wewnętrzna zwiększa powtarzalność i dokładność próbek.
- Krystalicznie przezroczyste końcówki zapewniają doskonałą widoczność przezroczystych próbek.
- Końcówki tworzą bezpieczne uszczelnienie, gdy są narażone na potencjalne zanieczyszczenia.
- Certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy, ATP, endotoksyny i pirogenów w celu zapewnienia niezawodnego i wolnego od zanieczyszczeń działania.
- Końcówki ART z barierą o niskiej retencji zapewniają pełną ochronę przed aerozolami i zanieczyszczeniami płynnymi.
- Końcówki są wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP, inhibitorów PCR i endotoksyn.
- Możliwość układania końcówek barierowych w stosy umożliwia przechodzenie końcówek przez przesunięte otwory w dolnej wkładce.
- Prowadnice rękawa blister ułatwiają płynne przenoszenie wkładów końcówek do stojaka.
- Zewnętrzny rękaw chroni końcówki przed zewnętrznym zanieczyszczeniem podczas uzupełniania wkładów.
- Opcja pakowania końcówek pomaga zmniejszyć ilość odpadów plastikowych.
- Sztywna konstrukcja wkładów zapewnia niezawodne ładowanie końcówek.
- Numer partii i opis są drukowane na każdym wkładzie w celu łatwego śledzenia i identyfikacji.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743733-5X960EA |