Kluczowe dokumenty
Z743719
ART® Barrier Tip
ART 300, size 300 μL, hinged rack, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
rozmiar:
300 μL
sterylność:
sterile
Właściwości:
ART 300
hinged rack
opakowanie:
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa:
Molecular BioProducts 2070-HR
sterylność
sterile
Właściwości
ART 300
hinged rack
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2070-HR
metody
PCR: suitable
rozmiar
300 μL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
ART™ Barrier Reload System pomaga precyzyjnie i konsekwentnie wykonywać aplikacje. System ten zapewnia zarówno dokładność, jak i ochronę przy jednoczesnym zachowaniu sterylności. Dzięki możliwości układania końcówek w stosy ze względu na przesunięte studzienki, minimalizuje ilość odpadów i optymalizuje miejsce na stole warsztatowym i w magazynie.
Zastosowanie
724 Barrier Tip nadaje się do:
  • Obsługa cieczy
  • Biologia molekularna
  • PCR
  • Biotechnologia
Cechy i korzyści
  • Końcówki barierowe ART zapewniają pełną ochronę przed aerozolami i zanieczyszczeniami płynnymi.
  • Końcówki są wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP, inhibitorów PCR i endotoksyn.
  • Sztaplowane opakowanie końcówek barierowych umożliwia przejście końcówek przez przesunięte otwory w dolnej wkładce.
  • Prowadnice rękawa blister ułatwiają płynne przenoszenie wkładów końcówek do stojaka.
  • Zewnętrzny rękaw chroni końcówki przed zewnętrznym zanieczyszczeniem podczas uzupełniania wkładów.
  • Opcja pakowania końcówek pomaga zmniejszyć ilość odpadów plastikowych.
  • Sztywna konstrukcja wkładów zapewnia niezawodne ładowanie końcówek.
  • Numer partii i opis są drukowane na każdym wkładzie w celu łatwego śledzenia i identyfikacji.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)