Z743696
ART® Barrier Tip
ART 1000 SoftFit, size 1000 μL, individually wrapped, sterile
Synonim(y):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
individually wrapped
ART 1000 SoftFit
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2279IW
metody
PCR: suitable
rozmiar
1000 μL
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)