Z743163
Julabo® bath covers
flat cover to fit CORIO C-B13/17 and CD-B13 /17
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970290
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Płaska pokrywa wanny ze stali nierdzewnej do zbiorników o pojemności 13 l i 17 l. Zastosowanie pokrywy wanny zmniejsza parowanie płynu do kąpieli i oszczędza energię. Unosząca się para jest odprowadzana z powrotem do wanny. Oznacza to, że płyn do kąpieli pozostaje w wannie, a cykle napełniania są wydłużone. Dodatkową korzyścią jest to, że pokrywa zapobiega zanieczyszczeniu próbek w łaźni. Nadaje się do użytku z 1407 10564 C-B13, C-B17, CD-B13, CD-B17.
Cechy i korzyści
- zmniejsza parowanie
- zapobiega zanieczyszczeniu próbek
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)