Kluczowe dokumenty
Z743146
1407 Łaźnie wodne z wytrząsaniem, montażowa wężownica chłodząca, do SW 22/23
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970415
Opis ogólny
Instalacyjna wężownica chłodząca (średnica zewnętrzna 5 mm) może być używana do zadań kontroli temperatury zbliżonej do temperatury otoczenia. W tym celu wymagany jest wąż o średnicy wewnętrznej 6/8 mm. Wężownica chłodząca jest wkręcana do łaźni wodnej przez kurek spustowy.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)