Kluczowe dokumenty
Z743116
Julabo® immersion cooler with probe
FT400, temp. range -40 °C (30 °C), AC/DC input 115 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
FT400
Julabo 9650840
Parametry
-40 °C temp. range (30 °C)
wydajność chłodnicza
0.45 kw (at 20 °C)
dł. złączki
120 cm
sonda dł. × śr.
12 cm × 5 cm
Opis ogólny
Chłodnice zanurzeniowe JULABO są stosowane przede wszystkim do przeciwchłodzenia pomp cyrkulacyjnych z otwartą wanną do temperatury otoczenia
lub niższej, a także do szybkiego chłodzenia cieczy. Chłodnice zanurzeniowe JULABO zajmują niewiele miejsca i stanowią ekonomiczne rozwiązanie zapobiegające wykorzystaniu wody wodociągowej do chłodzenia. Łatwość obsługi sprawia, że ta seria modeli jest idealnym narzędziem do różnych zastosowań chłodniczych.
Modele ze zintegrowaną kontrolą temperatury i zewnętrznym czujnikiem Pt100 mogą utrzymywać dowolną stałą temperaturę.
Twoje zalety
Szybkie chłodzenie cieczy do niskich temperatur
Chłodzenie przeciwprądowe cieczy w połączeniu z cyrkulatorami grzewczymi
Przyjazne dla środowiska dzięki oszczędności cennej wody wodociągowej
Przyjazna dla użytkownika obsługa i obsługa
Kompaktowa konstrukcja, niewielkie rozmiary
Zastępowanie suchego lodu
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)