Z743034
Julabo® CORIO™ CD heating circulator
CD-BC12, bath capacity 8.5 L (12 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
stainless steel bath
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9012512
zakres pomiaru temperatury
20-150 °C
pojemność łaźni
8.5 L (12 L)
zewnętrzne szer. × dł. × wys.
33 cm × 49 cm × 47 cm
otwór szer. × dł. × wys.
22 cm × 15 cm × 20 cm
Opis ogólny
Cyrkulatory grzewcze CORIO CD są wyposażone w profesjonalną technologię zapewniającą wysokie standardy. Urządzenia te umożliwiają wewnętrzną kontrolę temperatury w zbiorniku kąpielowym lub kontrolę aplikacji podłączonych zewnętrznie.
Twoje zalety
Twoje zalety
- Modele do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Jasny, biały, czytelny wyświetlacz
- Bardzo cicha praca
- Łatwe przełączanie między obiegiem wewnętrznym i zewnętrznym
- Złącze USB
- Wysokiej jakości zbiorniki wannowe wykonane ze stali nierdzewnej z pokrywą wanny i kranem spustowym
- Zintegrowana wężownica chłodząca do chłodzenia przeciwprądowego
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)