Z549819
Aldrich® jacketed three-neck flask
half jacket, capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
kolba z okrągłym dnem, wrząca kolba
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Połączenie
center joint: ST/NS29/42
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy:
- Eliminuje martwą przestrzeń, umożliwiając całkowite wymieszanie zawartości kolby
- Umożliwia całkowite opróżnienie kolby bez jej uszkodzenia
- Chłodzony cieczą lub ogrzewany cieczą lub parą
- Złącza boczne 24/40
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z549819-1EA | 4061832118161 |