Z743018
Julabo® CORIO™ CD heating circulator with open bath
CD-B19, capacity 14 L (19 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
stainless steel bath
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9012419
zakres pomiaru temperatury
20-150 °C
pojemność
14 L (19 L)
zewnętrzne szer. × dł. × wys.
38 cm × 58 cm × 42 cm
otwór szer. × dł. × wys.
30 cm × 35 cm × 15 cm
Opis ogólny
Otwarte cyrkulatory wannowe z nowej serii CORIO są wyposażone w wysokiej jakości zbiorniki wannowe wykonane ze stali nierdzewnej i przyłącza pomp.
Twoje zalety
Wężownica chłodząca i pokrywa wanny dostępne jako akcesoria opcjonalne
Twoje zalety
- Modele do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Jasny, biały, czytelny wyświetlacz
- Bardzo cicha praca
- Łatwa zmiana pompy między obiegiem wewnętrznym i zewnętrznym
- Złącze USB
- Wysokiej jakości zbiorniki wannowe wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowana śruba spustowa (z wyjątkiem B5)
Wężownica chłodząca i pokrywa wanny dostępne jako akcesoria opcjonalne
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)