Kluczowe dokumenty
Z742992
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-B27, capacity 17 L (27 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiały
stainless steel bath (Insulated)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9011427
zakres pomiaru temperatury
20-100 °C
pojemność
17 L (27 L)
zewnętrzne szer. × dł. × wys.
38 cm × 58 cm × 47 cm
otwór szer. × dł. × wys.
30 cm × 35 cm × 20 cm
Opis ogólny
Cyrkulatory z otwartą wanną grzewczą są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych w wannie cyrkulacyjnej.
Cyrkulatory z otwartą łaźnią grzewczą CORIO C z tej serii są wyposażone w zbiorniki łaźni wykonane z poliwęglanu lub stali nierdzewnej.
Dostępne akcesoria obejmują różne stojaki na probówki, platformy o regulowanej wysokości zanurzenia i wężownice chłodzące. Cyrkulator można zdemontować w celu łatwego czyszczenia zbiorników łaźni.
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)