Z742868
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 720-3A, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
110 - 240 V AC, universal plug set
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PLS 720-3A
zakres pomiaru nośności
720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ergonomically optimised keypad for left and righthanded users
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)