Kluczowe dokumenty
Z742867
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 420-3F, weighing capacity 420 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
wejście AC/DC
110 - 240 V AC, universal plug set
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PLS 420-3F
zakres pomiaru nośności
420 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g
Opis ogólny
Gama wag precyzyjnych z programem regulacji CAL do szybkiego ustawiania dokładności wagi.
Ergonomicznie zoptymalizowana klawiatura dla użytkowników prawo- i leworęcznych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)