Z742843
Wagi precyzyjne Kern serii PCD z wymiennym akumulatorem
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PCD-A04
Opis ogólny
Wewnętrzny akumulator NiMH PCD-A04 do użytku z wagami precyzyjnymi Kern PCD. Czas pracy do 24 h, czas ładowania ok. 12 h, funkcja automatycznego wyłączania chroni akumulator.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)