Kluczowe dokumenty
Z742677
Pęseta Artis
Style 7-SA
Synonim(y):
Artis Tweezer
About This Item
Kod UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
Właściwości
tip style (Curved, super fine)
producent / nazwa handlowa
Aven 18072ARS
metody
PCR: suitable
Długość
115 mm (4.5 in.)
Opis ogólny
Innowacyjna pęseta Artis firmy Aven ustanowiła nowy precedens w dziedzinie precyzji. Nasza najnowocześniejsza konstrukcja charakteryzuje się wygięciem pod kątem na końcu końcówki, co zapewnia bardziej miękki chwyt o dużej powierzchni, który zmniejsza zmęczenie dłoni, zwiększając produktywność.
Wytrzymała pęseta jest chroniona atrakcyjną powłoką bezpieczną dla ESD, a wysoce wypolerowane końcówki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami pozwalają operatorom obsługiwać bardzo cienki drut, miniaturowe części, komponenty elektryczne i inne delikatne materiały w ograniczonej przestrzeni bez ryzyka uszkodzenia.
Zastosowanie
Zakrzywione, bardzo cienkie końcówki do prac montażowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 9
1 of 9
Tweezers Style #7, sharp, hooked, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6165
Tweezers
Tweezers Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4787
Tweezers
Tweezers Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel
T4912
Tweezers
Tweezers Style #4, needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
T5790
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
T4662
Tweezers