Z742528
Block for digital dry bath and MyBlock™
for 2 or 4 block models, Holds 12 x 5 mL centrifuge tubes (17mm diameter) OR microplate, skirted or non-skirted
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Właściwości
Holds 12 x 5 mL centrifuge tubes (17mm diameter) OR microplate, skirted or non-skirted
for 2 or 4 block models
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSWMT
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do użytku z cyfrową suchą łaźnią Benchmark
- Materiał: wysokiej jakości aluminium
- Precyzyjna obróbka dopasowana do kształtu i rozmiaru rury, zapewniająca niezrównaną jednorodność temperatury
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742528-1EA | 4061826161654 |