Key Documents
Z742526
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 1 x 96-well PCR plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 1 x 96-well PCR plate
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSWPCR1
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)