Kluczowe dokumenty
Z742426
Tuberoller, with 10 rollers
with 10 rollers, AC/DC input 110 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R3010
Parametry
38 rpm speed (fixed)
4-40 °C temp. range (39.2 to 104 F)
rozmiar
18 in. × 14 in. × 3.5 in.
pojemność
(8mm to 200mm diameter tubes/bottles)
Opis ogólny
Benchmark TubeRollers zostały zaprojektowane do delikatnego i dokładnego mieszania różnych pojemników, w tym pojemników Vacutainer, butelek, probówek testowych, probówek wirówkowych i butelek rolkowych. Oba modele (5-rolkowy i 10-rolkowy) pracują ze stałą prędkością 38 obrotów na minutę, wybraną jako optymalna prędkość dla najszerszego zakresu wymagań mieszania.
Gdy mechanizm rolkowy obraca się po każdym pełnym obrocie, prawa strona każdej rolki jest delikatnie podnoszona o około 0,5 cala (13 mm) i powraca do poziomej pozycji wyjściowej. Ten dodatkowy, delikatny ruch w górę / w dół zapewnia efekt "fali" i gwarantuje, że cała próbka zostanie poddana kompletnemu, dokładnemu mieszaniu, od końca do końca. Ta wbudowana funkcja przechylania zapewnia poziom jednorodności mieszania, któremu nie może dorównać żadne stacjonarne urządzenie rolkowe.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)