Z742307
Horizontal rotisserie for RotoBot™ Rotating Mixers
holds 6 x 50 mL tubes, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Właściwości
holds 6 x 50 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R4040-HZ50
probówka śr.
28-30 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
W przypadku zastosowań o większej pojemności, uchwyty te można nabyć jako akcesoria do mikserów rotacyjnych Rotobot i Rotobot Mini. Ponadto dostępne są poziome uchwyty do zastosowań takich jak Western blotting i hybrydyzacja. Unikalne, przesuwne mocowanie pozwala na szybką i łatwą wymianę uchwytów na probówki.
Informacje prawne
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742307-1EA | 4061826163085 |