Z741984
1195 Rotavapor R-100
cold trap, AC/DC input 100 AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
Rotavapor
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint SJ24/40
producent / nazwa handlowa
Büchi 11100C202
opakowanie
1 ea of
Opis ogólny
Wyparka rotacyjna R-100 to wysokiej jakości wyparka Rotavapor klasy podstawowej, spełniająca podstawowe potrzeby w klasycznych zastosowaniach laboratoryjnych. Posiada ręcznie regulowaną prędkość obrotową od 20 do 280 obr/min i jest wyposażona w podnośnik do ręcznego podnoszenia kolby wyparnej. W zestawie znajduje się wybrany skraplacz, kolby odbierające i odparowujące o pojemności 1 l oraz kanał parowy. Wszystkie akcesoria są dołączone do zestawu.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741984-1EA | 4061838299444 |